31247
Potassium chlorate
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99%
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Agency
reag. Ph. Eur.
Ensayo
≥99%
Formulario
solid
dilution
(for analytical testing)
impurezas
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.005% in water insoluble matters
mp
356 °C (lit.)
trazas de anión
bromate (BrO3-): ≤150 mg/kg
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
trazas de catión
As: ≤0.5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Fe: ≤3 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
cadena SMILES
[K+].[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/ClHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Clave InChI
VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Ox. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)