27109
Ácido cítrico
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, E330, anhydrous, 99.5-100.5% (based on anhydrous substance)
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99.5-100.5% (based on anhydrous substance)
Formulario
grit
calidad
anhydrous
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, E330
lim. expl.
8 %, 65 °F
impurezas
residual solvents, complies
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.5% water (Karl Fischer)
residuo de ign.
≤0.05% (as SO4)
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
153-159 °C (lit.)
solubilidad
water: 383 g/L at 25 °C
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤50 ppm
oxalate (as oxalic acid): ≤100 ppm
sulfate (SO42-): ≤100 ppm
trazas de catión
As: ≤1 ppm
Ca: ≤200 ppm
Cu: ≤10 ppm
Fe: ≤10 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤0.5 ppm
Zn: ≤10 ppm
idoneidad
complies for appearance of solution
complies for reaction against H2SO4
cadena SMILES
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Clave InChI
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... SRC(6714)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Analyze Xiaoer Chiqiao Qingre granules for geniposide and forsythin using Discovery® HS C18 column and Supelclean™ LC-Alumina-N SPE.
Analyze Xiaoer Chiqiao Qingre granules for geniposide and forsythin using Discovery® HS C18 column and Supelclean™ LC-Alumina-N SPE.
Analyze Xiaoer Chiqiao Qingre granules for geniposide and forsythin using Discovery® HS C18 column and Supelclean™ LC-Alumina-N SPE.
Analyze Xiaoer Chiqiao Qingre granules for geniposide and forsythin using Discovery® HS C18 column and Supelclean™ LC-Alumina-N SPE.
Contenido relacionado
Find solutions for bulk production, custom packaging, and personalized chemical services to meet your unique research, development, and manufacturing requirements in your industries, including pharmaceuticals, biotechnology, and research institutions.