25022
Acetato de sodio trihydrate
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E262, 99.0-101.0% (calc. to the dried substance), ≤0.00002% Al
Sinónimos:
Ácido acético sodium salt trihydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
puriss.
Nivel de calidad
Ensayo
99.0-101.0% (calc. to the dried substance)
Formulario
powder or crystals
temp. de autoignición
1112 °F
calidad
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E262
impurezas
organic volatile impurities, complies (GC)
reducing matter, complies
residual solvents, in accordance
≤0.00002% Al
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.002% KMnO4 red. matter (as O)
≤0.1% KMnO4 red. matter (as HCOOH)
pérdida
39.0-40.5% loss on drying, 130 °C
pH
7.5-9.0 (20 °C, 5%)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
trazas de catión
Al: ≤0.2 mg/kg
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
idoneidad
complies for appearance of solution
cadena SMILES
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Clave InChI
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?