244120
Sodium perborate tetrahydrate
9-11% available Oxygen
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder or granules
Nivel de calidad
calidad
9-11% available Oxygen
concentración
~6.5-7.5% NaOH (titration)
~9-11% (active oxygen basis (by Na2S2O3, titration))
pH
10-10.4 (25 °C, 10 g/L)
mp
60 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
O.O.O.O.[Na+].[O-]B1OO1
InChI
1S/BO3.Na.4H2O/c2-1-3-4-1;;;;;/h;;4*1H2/q-1;+1;;;;
Clave InChI
IBDSNZLUHYKHQP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Transformation of iodoarenes to (diacetoxyiodo)arenes.
- Oxidation of Π-deficient azines to afford N-oxides.
- Oxidation of sulphur containing heterocyclic compounds to afford S,S-dioxides.
- Microwave-assisted oxidative hydration of various aromatic and aliphatic nitriles.
- Various oxidation reactions of anilines and sulphides.
- As a catalyst for the transformation of 2′-hydroxychalcones to flavanones.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?