243418
Bromuro de potasio
ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
crystalline solid
crystals or chunks
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
Ensayo
≥99.0%
Formulario
crystalline powder
crystalline solid
crystals or chunks
características de los productos alternativos más sostenibles
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurezas
≤0.005% insolubles
pH
5.0-8.8 (25 °C, 5%)
mp
734 °C (lit.)
trazas de anión
bromate (BrO3-): ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.2%
iodate (IO3-): ≤0.001%
iodide (I-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
trazas de catión
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.02%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
Mild, Efficient, and Greener Dethioacetalization Protocol Using 30% Hydrogen Peroxide in Catalytic Combination with Ammonium Iodide
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)