Merck
215589
Sigma-Aldrich
Persulfato de amonio
reagent grade, 98%
Sinónimos:
AP, APS, PER, Peroxidisulfato de amonio, Peroxodisulfato de amonio
About This Item
Fórmula lineal:
(NH4)2S2O8
Número de CAS:
Peso molecular:
228.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
eCl@ss:
38030421
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.55
Ensayo:
98%
grado:
reagent grade
Formulario:
crystalline powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
reagent grade
Nivel de calidad
densidad de vapor
7.9 (vs air)
Ensayo
98%
Formulario
crystalline powder
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
pH
1-2 (25 °C, 228 g/L)
cadena SMILES
N.N.OS(=O)(=O)OOS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
Clave InChI
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Catalizador para polimerización de gel de acrilamida.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
In vitro Transcription (IVT) and tRNA Binding Assay.
Schoenfelder SMK.
Bio-protocol, 4(18) (2014)
Electrical conductivity response of polypyrrole to acetone vapor: effect of dopant anions and interaction mechanisms.
Ruangchuay L, et al.
Synthetic Metals, 140(1), 15-21 (2004)
S Pino et al.
Clinical chemistry, 42(2), 239-243 (1996-02-01)
The chloric acid method is most commonly used to obtain accurate and reproducible measurements of iodine and remove interfering substances. Unfortunately chloric acid is a potential hazard, requiring an explosion-proof hood, among other precautions. We have developed a simple, convenient
Solid state deoximation with ammonium persulfate-silica gel: Regeneration of carbonyl compounds using microwaves.
Varma RS and Meshram HM.
Tetrahedron Letters, 38(31), 5427-5428 (1997)
J M Brewer
Science (New York, N.Y.), 156(3772), 256-257 (1967-04-14)
Ammonium persulfate, a common polymerizing agent for acrylamide gels, can inactivate yeast enolase and produce increased electrophoretic heterogeneity during disc electrophoresis in gels containing 8M urea. The use of riboflavin and light for polymerization or thioglycolate for removal of the