210013
Hydriodic acid
contains no stabilizer, distilled, 57 wt. % in H2O, 99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Hydriotic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
liquid
no contiene
stabilizer
concentración
57 wt. % in H2O
bp
127 °C (lit.)
mp
-50 °C
densidad
1.701 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
I
InChI
1S/HI/h1H
Clave InChI
XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?