208752
Hexano
≥95%, Laboratory Reagent, suitable for EPA 1613
Sinónimos:
n-Hexano
About This Item
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Productos recomendados
Nombre del producto
Hexano, Laboratory Reagent, ≥95%
grado
Laboratory Reagent
Nivel de calidad
Agency
suitable for EPA 1613
densidad de vapor
~3 (vs air)
presión de vapor
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥95%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
453 °F
lim. expl.
7.7 %
impurezas
≤0.005% aromatics (as benzene)
≤0.015% (water)
residuo de evap.
≤0.0015%
índice de refracción
n20/D 1.375 (lit.)
pH
7
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
densidad
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- As a solvent for the extraction of oil, wax, and fat.
- As a non-polar solvent in chromatographic applications for product separation and purification.
It is also used in the preparation of organolithium reagents because it cannot be easily deprotonated.
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-7.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-22 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.