207799
Potassium thiocyanate
ACS reagent, 99%
Sinónimos:
Potassium rhodanide
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
crystalline powder
impurezas
Iodine consuming substances, passes test
≤0.005% insol. water
color
colorless to white
pH
5.3-8.7 (25 °C, 5%)
mp
173 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
trazas de catión
Fe: ≤2 ppm
NH4+: ≤0.003%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
cadena SMILES
[K]SC#N
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
Clave InChI
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?