13459
Sodium metabisulfite
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, FCC, E223, dry, 97-100.5%
Sinónimos:
Sodium disulfite, Sodium pyrosulfite
About This Item
Productos recomendados
grado
puriss.
Nivel de calidad
Ensayo
97-100.5%
Formulario
powder or crystals
calidad
dry
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, FCC, E223
composición
SO2, 65.0-67.4%
impurezas
residue of solvents, complies
≤0.02% thiosulfate (S2O3)
pH
3.5-5.0 (20 °C, 5%)
mp
>300 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
trazas de catión
As: ≤2 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Se: ≤5 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
idoneidad
complies for appearance of solution
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
HRZFUMHJMZEROT-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?