13440
Sodium hypochlorite solution
6-14% active chlorine basis
Sinónimos:
Antiformin, Hypochlorous acid, sodium salt, Sodium chloride oxide (NaClO), Sodium hypochloride, Sodium oxychloride
About This Item
Productos recomendados
caducidad
limited
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
concentración
6-14% (active chlorine)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].[O-]Cl
InChI
1S/ClO.Na/c1-2;/q-1;+1
Clave InChI
SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Precaución
A gradual, substance-specific content reduction, especially at higher temperatures must be expected.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?