Z805211
Hellma® replacement silicone rubber seals (septum)
manufacturer/tradename
Hellma (11.651)
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
General description
PTFE coated on one side, 10 pcs pack, for cell models: 117.100; 117.100F, 117.104, 117.104F, 117.200; 117.200F, 117.204, 117.204F
Legal Information
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)