Documentos clave
Z801739
Hellma® fluorescence cuvettes, Flow-through cells
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 3x3 mm, chamber volume 100 μL
About This Item
Código UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
Materiales
Suprasil® quartz
descripción
3 windows
fabricante / nombre comercial
Hellma 176.751-QS
Hellma
Parámetros
200-2500 nm spectral range
técnicas
photometry: suitable
Al × An × P
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
apertura centro Al
8.5 mm
cámara volumen
100 μL
longitud de la trayectoria
3x3 mm
método de detección
fluorometric
Descripción general
compact, with 2 screw connectors M 6 x 1 and FEP tubes
Información legal
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)