Z801356
Hellma® aluminum spacer
38mmx12.5mmx5 mm, to fit cells with 5 mm light path into 10 mm cell holder
manufacturer/tradename
Hellma 13.105
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Legal Information
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)