Documentos clave
Z801135
Hellma® aluminum spacer
38mmx12.5mmx9 mm, to fit cells with 1 mm light path into 10 mm cell holder
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Hellma 13.101
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Información legal
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)