Z800783
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Special Optical Glass, spectral range 320-2500 nm, pathlength 40 mm, chamber volume 14000 μL
About This Item
Productos recomendados
Materiales
optical glass
descripción
2 polished windows
fabricante / nombre comercial
Hellma 100-OS
Parámetros
320-2500 nm spectral range
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Al × An × P
45 mm × 12.5 mm × 42.5 mm
cámara volumen
14000 μL
longitud de la trayectoria
40 mm
método de detección
photometric
Descripción general
Envase
Información legal
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)