Documentos clave
Z800570
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 100 mm, chamber volume 35000 μL
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
Suprasil® quartz
descripción
2 polished windows
fabricante / nombre comercial
Hellma 100-QS
Parámetros
200-2500 nm spectral range
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Al × An × P
45 mm × 12.5 mm × 102.5 mm
cámara volumen
35000 μL
longitud de la trayectoria
100 mm
método de detección
photometric
Descripción general
with PTFE lid
Envase
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Información legal
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)