Y0001900
Dicycloverine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
[1,1′-Bicyclohexyl]-1-carboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
dicycloverine
manufacturer/tradename
EDQM
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C13H22O2/c14-12(15)13(9-5-2-6-10-13)11-7-3-1-4-8-11/h11H,1-10H2,(H,14,15)
InChI key
SJSRFXJWBKOROD-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
Related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)