Y0001687
Milk thistle dry extract HRS
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Silybum marianum (Milk Thistle) Dry Extract HRS
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
milk thistle
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)