Y0001525
Basic butylated methacrylate copolyme
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
2-Methyl-2-propenoic acid butyl ester polymer with 2-(dimethylamino)ethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
copolymers, butylated methacrylate copolymer
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N(CCOC(=O)C(=C)C)(C)C.O(CCCC)C(=O)C(=C)C.O(C)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C8H15NO2.C8H14O2.C5H8O2/c1-7(2)8(10)11-6-5-9(3)4;1-4-5-6-10-8(9)7(2)3;1-4(2)5(6)7-3/h1,5-6H2,2-4H3;2,4-6H2,1,3H3;1H2,2-3H3
Clave InChI
NEDGUIRITORSKL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)