Y0001474
Dodecanoic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Dodecanoic acid, Lauric acid, NSC 5026
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
lauric acid
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
348.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
176 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)