Y0001138
Phenazone impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazoline-5-one, 5-Methyl-2-phenyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
phenazone
fabricante / nombre comercial
EDQM
bp
287 °C/265 mmHg (lit.)
mp
126-128 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1=NN(C(=O)C1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H10N2O/c1-8-7-10(13)12(11-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
Clave InChI
QELUYTUMUWHWMC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)