Y0001098
Valaciclovir impurity F para-toluenesulfonate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
L-Valine 2-hydroxyethyl ester p-toluenesulfonate salt
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
valacyclovir
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@H](N)C(=O)OCCO.Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H15NO3.C7H8O3S/c1-5(2)6(8)7(10)11-4-3-9;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-6,9H,3-4,8H2,1-2H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t6-;/m0./s1
InChI key
KIQNQGPNCRYWKY-RGMNGODLSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)