Y0000679
Mepyramine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
2-(4-Methoxybenzylamino)pyridine
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
pyrilamine, mepyramine
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N(Cc2ccc(cc2)OC)c1ncccc1
InChI
1S/C13H14N2O/c1-16-12-7-5-11(6-8-12)10-15-13-4-2-3-9-14-13/h2-9H,10H2,1H3,(H,14,15)
Clave InChI
SMJGJENXFSWIMQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)