Y0000579
Paroxetine hydrochloride (anhydrous) impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
(3S,4R)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-1-benzyl-4-(4-fluorophenyl)piperidine, N-Benzylparoxetine
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
paroxetine
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
c1ccccc1.Fc2ccc(cc2)[C@@H]3CCN(C[C@H]3COc4ccc5OCOc5c4)Cc6ccccc6
InChI
1S/C26H26FNO3/c27-22-8-6-20(7-9-22)24-12-13-28(15-19-4-2-1-3-5-19)16-21(24)17-29-23-10-11-25-26(14-23)31-18-30-25/h1-11,14,21,24H,12-13,15-18H2/t21-,24-/m0/s1
Clave InChI
AGTKMLMRHVWXHN-URXFXBBRSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)