Y0000345
Temazepam impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
(3RS)-7-Chloro-3-methoxy-1-methyl-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
temazepam
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1cc2c(cc1)N(C(=O)C(N=C2c3ccccc3)OC)C
InChI
1S/C17H15ClN2O2/c1-20-14-9-8-12(18)10-13(14)15(11-6-4-3-5-7-11)19-16(22-2)17(20)21/h3-10,16H,1-2H3
Clave InChI
JVCZEDGTKACWMA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)