Y0000309
Bumetanide impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
3-Nitro-4-phenoxy-5-sulphamoylbenzoic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
bumetanide
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(N)c1c(c(cc(c1)C(=O)O)[N+](=O)[O-])Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H10N2O7S/c14-23(20,21)11-7-8(13(16)17)6-10(15(18)19)12(11)22-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,(H,16,17)(H2,14,20,21)
Clave InChI
NXJUSSNAIUIVKY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)