Y0000232
Dihydralazine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Dihydralazine sulfate
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
dihydralazine
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OS(O)(=O)=O.NNC1=NNC(=N/N)\c2ccccc12
InChI
1S/C8H10N6.H2O4S/c9-11-7-5-3-1-2-4-6(5)8(12-10)14-13-7;1-5(2,3)4/h1-4H,9-10H2,(H,11,13)(H,12,14);(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
BWHAMWGGORIDBK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)