Y0000133
Clomipramine impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
3-(3,7-Dichloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
clomipramine
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1cc2c(cc1)CCc3c(cc(cc3)Cl)N2CCCN(C)C
InChI
1S/C19H22Cl2N2/c1-22(2)10-3-11-23-18-12-16(20)8-6-14(18)4-5-15-7-9-17(21)13-19(15)23/h6-9,12-13H,3-5,10-11H2,1-2H3
Clave InChI
ZRLHYTJLNUJZLB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)