Merck
T59307
Sigma-Aldrich
Triethyl borate
99%
Sinónimos:
Boric acid triethyl ester, Boron ethoxide, Triethoxyborane
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5O)3B
Número de CAS:
Peso molecular:
145.99
Beilstein:
1699052
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
densidad de vapor
5.04 (vs air)
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.374 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
densidad
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOB(OCC)OCC
InChI
1S/C6H15BO3/c1-4-8-7(9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3
Clave InChI
AJSTXXYNEIHPMD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Triethyl borate can be used as boron source to synthesize lithium borophosphates, alumina borosilicate ceramic nanofibres and boron-doped single wall carbon nanotubes.[74}
Triethyl borate may be used as boron source to synthesize lithium borophosphates, alumina borosilicate ceramic nanofibres and boron-doped single wall carbon nanotubes.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Sol-gel lithium borophosphates
Ali A F
J. Mater. Sci., 14(4), 1510-1515 (1999)
Sol-gel lithium borophosphates.
Ali AF, et al.
Journal of Materials Research, 14(4), 1510-1515 (1999)
Production and characterization of boron-doped single wall carbon nanotubes.
Monteiro F H
The Journal of Physical Chemistry, 116(5), 3281-3285 (2012)
Production and characterization of boron-doped single wall carbon nanotubes.
Monteiro FH, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 116(5), 3281-3285 (2012)
Electrospinning and characterization of alumina borosilicate ceramic nanofibres.
Tanriverdi S, et al.
Materials Science-Poland, 25(4), 957-968 (2007)