SMB01385
SAICAR
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
N-[[5-amino-1-(5-O-phosphono-β-D-ribofuranosyl)-1H-imidazol-4-yl]carbonyl]-L-aspartic acid, Succino-AICAR, Succinyl-AICAR
About This Item
Productos recomendados
biological source
synthetic
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
application(s)
metabolomics
shipped in
2-8°C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=C(N=CN1[C@H]2[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](COP(O)(O)=O)O2)C(N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O)=O
InChI
1S/C13H19N4O12P/c14-10-7(11(22)16-4(13(23)24)1-6(18)19)15-3-17(10)12-9(21)8(20)5(29-12)2-28-30(25,26)27/h3-5,8-9,12,20-21H,1-2,14H2,(H,16,22)(H,18,19)(H,23,24)(H2,25,26,27)/t4-,5+,8+,9+,12+/m0/s1
InChI key
NAQGHJTUZRHGAC-ZZZDFHIKSA-N
General description
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)