Merck
SMB01382
Sigma-Aldrich
2-Methoxyestrone
≥95% (HPLC), from synthetic, solid
Sinónimos:
2,3-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one 2-methyl ether, 2-Hydroxyestrone 2-methyl ether, 3-Hydroxy-2-methoxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H24O3
Número de CAS:
Peso molecular:
300.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
mp
187-190 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@@]12[C@](CCC2=O)([H])[C@]3([H])CCC4=CC(O)=C(OC)C=C4[C@@]3([H])CC1
InChI
1S/C19H24O3/c1-19-8-7-12-13(15(19)5-6-18(19)21)4-3-11-9-16(20)17(22-2)10-14(11)12/h9-10,12-13,15,20H,3-8H2,1-2H3/t12-,13+,15-,19-/m0/s1
Clave InChI
WHEUWNKSCXYKBU-QPWUGHHJSA-N
Descripción general
2-Methoxyestrone is an endogenous, naturally occurring methoxylated catechol estrogen and an estrone metabolite formed by catechol O-methyltransferase via the intermediate 2-hydroxyestrone. Unlike estrone but similarly to 2-hydroxyestrone and 2-methoxyestradiol, 2-methoxyestrone has very low affinity for the estrogen receptor and lacks significant estrogenic activity
Almacenamiento y estabilidad
Heat sensitive
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Urinary estrogen metabolites and gastric cancer risk among postmenopausal women.
Camargo MC, et al.
Cancer reports (Hoboken, N.J.), 5, e1574-e1574 (2022)
Individual and cyclic estrogenic profile in women: Structure and variability of the data.
Bozzolino C, et al.
Steroids, 150, 108432-108432 (2019)
Reproducibility of fifteen urinary estrogens and estrogen metabolites over a 2- to 3-year period in premenopausal women.
Eliassen AH, et al.
Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 18, 2860-2868 (2009)