SMB01348
Dihydrocortisol
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
5β-Pregnane-11β,17α,21-triol-3,20-dione, 11β,17,21-Trihydroxy-5β-pregnane-3,20-dione, 11β,17α,21-Trihydroxy-5β-pregnane-3,20-dione, 5β-Dihydrocortisol
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C21H32O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h12,14-16,18,22,24,26H,3-11H2,1-2H3/t12-,14+,15+,16+,18-,19+,20+,21+/m1/s1
InChI key
ACSFOIGNUQUIGE-AIPUTVCKSA-N
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1A - STOT RE 2
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)