Documentos clave
SMB00945
Sigma-Aldrich
Dihydroresveratrol
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
Dihydroresveratrol, 3,4′,5-Trihydroxybibenzyl, 3,5,4′-Trihydroxybibenzyl
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H14O3
Número de CAS:
Peso molecular:
230.26
Código UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
mol peso
230.26 g/mol
condiciones de almacenamiento
(Tightly closed. Dry.)
color
off-white to white
solubilidad
ethanol: 20 mg/mL
methanol: 20 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Oc1cc(cc(c1)CCc2ccc(cc2)O)O
InChI
1S/C14H14O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h3-9,15-17H,1-2H2
Clave InChI
HITJFUSPLYBJPE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Dihydroresveratrol is a metabolic product of gut bacteria. It has been identified in the form of glucuronidated and sulfated products in plasma and urine following the consumption of resveratrol.
Aplicación
Metabolomics research and microbiome research
Otras notas
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)