Documentos clave
QC3163
Supelco
Trace Metals 1 in Seawater - Whole Volume
certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Nivel de calidad
CofA
current certificate can be downloaded
fabricante / nombre comercial
RTC QCI-3034-1
concentración
in H2O
técnicas
AAS: suitable
ICP: suitable
aplicaciones
environmental
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Otras notas
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)