QC1358
Complete Volatiles Kit - WS
About This Item
Productos recomendados
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 1.2 mL
concentración
in methanol
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)