QC1060
Anions - WP
pkg of 20 mL
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 20 mL
fabricante / nombre comercial
RTC QCI-051
técnicas
ion chromatography: suitable
aplicaciones
environmental
food and beverages
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)