PHR8999
Oxycodone Related Compound C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
Codeinone, codeinone, 6-Oxocodeine, 7,8-Didehydro-4,5α-epoxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-one
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agency
traceable to USP 1485238
envase
package of 30 MG
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
N1([C@H]2[C@H]3[C@@]4([C@@H](Oc5c4c(ccc5OC)C2)C(=O)C=C3)CC1)C
InChI
1S/C18H19NO3/c1-19-8-7-18-11-4-5-13(20)17(18)22-16-14(21-2)6-3-10(15(16)18)9-12(11)19/h3-6,11-12,17H,7-9H2,1-2H3/t11-,12+,17-,18-/m0/s1
Clave InChI
XYYVYLMBEZUESM-CMKMFDCUSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Productos recomendados
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)