PHR8923
Doxepin Related Compound C
Sinónimos:
Nordoxepin hydrochloride, (E,Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine hydrochloride, 11(6H)-(3-[Methylamino]propylidene)dibenz[b,e]oxepine
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agency
traceable to USP 1225533
descripción
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
familia API
doxepin
Formulario
solid
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical
cadena SMILES
Cl.CNCC\C=C1/c2ccccc2COc3ccccc13
InChI
1S/C18H19NO.ClH/c1-19-12-6-10-16-15-8-3-2-7-14(15)13-20-18-11-5-4-9-17(16)18;/h2-5,7-11,19H,6,12-13H2,1H3;1H/b16-10+;
Clave InChI
GNPPEZGJRSOKRE-QFHYWFJHSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)