PHR8878
Fluticasone Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
(6α,11β,16α,17α)-6,9-Difluoro-11-hydroxy-16-methyl-spiro[androsta-1,4-diene-17,5′-[1,3]oxathiolane]-2′,3,4′-trione
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 100 mg
aplicaciones
pharmaceutical
cadena SMILES
F[C@@]21[C@H]([C@H]4[C@@]([C@]5(OC(=O)SC5=O)[C@@H](C4)C)(C[C@@H]2O)C)C[C@@H](C3=CC(=O)C=C[C@@]31C)F
InChI
1S/C22H24F2O5S/c1-10-6-12-13-8-15(23)14-7-11(25)4-5-19(14,2)21(13,24)16(26)9-20(12,3)22(10)17(27)30-18(28)29-22/h4-5,7,10,12-13,15-16,26H,6,8-9H2,1-3H3/t10-,12+,13+,15+,16+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
Clave InChI
IYYYTOVWCWEIIH-KVNRZBMZSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)