PHR8850
Amobarbital
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
Amobarbital, 5-ethyl-5-(3-methylbutyl)-1,3-diazinane-2,4,6-trione
About This Item
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
(Not traceable to any primary pharmacopeia standard)
familia API
amobarbital
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
N1C(=O)NC(=O)C(C1=O)(CCC(C)C)CC
InChI
1S/C11H18N2O3/c1-4-11(6-5-7(2)3)8(14)12-10(16)13-9(11)15/h7H,4-6H2,1-3H3,(H2,12,13,14,15,16)
Clave InChI
VIROVYVQCGLCII-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Nota de análisis
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)