Merck
PHR8823
Supelco
Methadone Hydrochloride
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
(±)-Methadone hydrochloride, 6-Dimethylamino-4,4-diphenylheptan-3-one hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H27NO · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
345.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agency
traceable to USP 1398009
familia API
methadone
envase
pkg of (500MG)
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
Cl.CCC(=O)C(CC(C)N(C)C)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C21H27NO.ClH/c1-5-20(23)21(16-17(2)22(3)4,18-12-8-6-9-13-18)19-14-10-7-11-15-19;/h6-15,17H,5,16H2,1-4H3;1H
Clave InChI
FJQXCDYVZAHXNS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)