PHR8801
Oxycodone Related Compound B
pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
Oxycodone N-oxide, (5α)-4,5-Epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-one 17-oxide
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical secondary standard
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 30 mg
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)