PHR8705
Dorzolamide Related Compound D
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
(4S,6S)-4-Amino-6-methyl-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide 7,7-dioxide hydrochloride, (4S,6S)-4-Amino-6-methyl-7,7-dioxo-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide hydrochloride, N-Deethyldorzolamide hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1225306
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[S]1(=O)(=O)[C@H](C[C@@H](c2c1[s]c(c2)[S](=O)(=O)N)N)C.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C8H12N2O4S3.ClH/c1-4-2-6(9)5-3-7(17(10,13)14)15-8(5)16(4,11)12;/h3-4,6H,2,9H2,1H3,(H2,10,13,14);1H/t4-,6-;/m0./s1
Clave InChI
VZLLBYYSCGNPPR-DPIOYBAHSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)