Merck
PHR3867
Supelco
Benzalkonium chloride (C10)
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
Benzyldimethyldecylammonium chloride, Benzyldecyldimethylammonium chloride
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)9N(Cl)(CH3)2CH2C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
311.93
Beilstein:
3578562
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
familia API
benzalkonium chloride
envase
pkg of 100MG
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Cl-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
TTZLKXKJIMOHHG-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)