Squalene can interact with various materials used in tubing construction. Materials that may be incompatible with squalene, potentially leading to degradation or leaching, include Polyvinyl Chloride, Polystyrene, Polycarbonate, Natural Rubber, and Latex.
PHR3519
Squalene
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
Squalene
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0002131
familia API
squalene
envase
pkg of 1 g
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C(C\C=C(\CCC=C(C)C)/C)\C(=C\CC\C=C(\CC\C=C(\CCC=C(C)C)/C)/C)\C
InChI
1S/C30H50/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h15-18,23-24H,9-14,19-22H2,1-8H3/b27-17+,28-18+,29-23+,30-24+
Clave InChI
YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Productos recomendados
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
Do you have compatibility of Squalene against tubing materials of construction? (Ex. Platinum cured silicone, EVA, etc.)
1 answer-