PHR3510
Lauryl gallate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
Lauryl gallate, Dodecyl gallate
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP Y0000365
descripción
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
familia API
lauryl gallate
Formulario
powder
envase
pkg of 500 mg
mp
94-97 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C19H30O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-24-19(23)15-13-16(20)18(22)17(21)14-15/h13-14,20-22H,2-12H2,1H3
Clave InChI
RPWFJAMTCNSJKK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
HPLC-UV method detects 9 antioxidants like propyl gallate in food using a Discovery®
HPLC-UV method detects 9 antioxidants like propyl gallate in food using a Discovery®
HPLC-UV method detects 9 antioxidants like propyl gallate in food using a Discovery®
HPLC-UV method detects 9 antioxidants like propyl gallate in food using a Discovery®