PHR3348
Sevoflurane
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
Sevoflurane, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(fluoromethoxy)propane
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0001046
traceable to USP 1612540
envase
pkg of 1 mL
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)C(OCF)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H3F7O/c5-1-12-2(3(6,7)8)4(9,10)11/h2H,1H2
Clave InChI
DFEYYRMXOJXZRJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)