PHR3305
Diethyltoluamide Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
N,N-Diethyl-4-methylbenzamide, N,N-Diethyl-4-toluamide, N,N-Diethyl-4-toluamide, p-DEET, NSC 5686
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1197018
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N(CC)(CC)C(=O)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C12H17NO/c1-4-13(5-2)12(14)11-8-6-10(3)7-9-11/h6-9H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
PUZORFQMRDHKBT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)