PHR3048
Midodrine Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinónimos:
2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)ethanol, Desglymidodrine
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1443715
familia API
midodrine
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 100 mg
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Cl.NCC(O)c1c(ccc(c1)OC)OC
InChI
1S/C10H15NO3.ClH/c1-13-7-3-4-10(14-2)8(5-7)9(12)6-11;/h3-5,9,12H,6,11H2,1-2H3;1H
Clave InChI
VOWFSTQCEXIMLP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT SE 1
Órganos de actuación
Cardio-vascular system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)